Få mere at vide
Allylisocyanat, 96%
Artikelnummer. 15489079
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15489079 5 g 5g
15479079 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18710.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 1476-23-9 | C4H5NO | 83,09 g/mol
Det finder sin anvendelse i syntese, karakterisering af bionedbrydelige dextran-allylisocyanat-ethylamin/polyethylenglycol-diacrylathydrogeler og deres in vitro-frigivelse af albumin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder sin anvendelse i syntese
, karakterisering af bionedbrydelige dextran-allylisocyanat-ethylamin/polyethylenglycol-diacrylat-hydrogeler og deres in vitro-frigivelse af albumin.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares adskilt fra alkoholer, aminer, vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Hold antændelseskilder væk. Beskyt mod elektrostatiske opladninger. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1476-23-9
Molekylær formel C4H5NO
Molekylvægt (g/mol) 83.09
MDL nummer MFCD00002044
InChI nøgle HXBPYFMVGFDZFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15123
IUPAC navn 3-isocyanatoprop-1-en
SMIL C=CCN=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl isocyanate
Tæthed 0.94
Kogepunkt 87 °C til 89 °C
Flammepunkt 6 °C (43 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.4185
Mængde 5 g
FN nummer UN2478
Beilstein 506106
Følsomhed Fugtfølsom; Kan danne en udfældning
Synonym allyl isocyanate, 1-propene, 3-isocyanato, 3-isocyanato-1-propene, propene, 3-isocyanato, allylisocyanate, isocyanic acid, allyl ester, 1-propene,3-isocyanato, prop-2-enisocyanate, 2-propenyl isocyanate, isocyanicacid,allylester
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 83.09
Procent renhed 98%