Få mere at vide
Allylisocyanat, 96%
Artikelnummer. 15479079
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15479079 1 g 1g
15489079 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15479079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18710.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 1476-23-9 | C4H5NO | 83,09 g/mol
Det finder sin anvendelse i syntese, karakterisering af bionedbrydelige dextran-allylisocyanat-ethylamin/polyethylenglycol-diacrylathydrogeler og deres in vitro-frigivelse af albumin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder sin anvendelse i syntese
, karakterisering af bionedbrydelige dextran-allylisocyanat-ethylamin/polyethylenglycol-diacrylat-hydrogeler og deres in vitro-frigivelse af albumin.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares adskilt fra alkoholer, aminer, vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Hold antændelseskilder væk. Beskyt mod elektrostatiske opladninger. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1476-23-9
Molekylær formel C4H5NO
Molekylvægt (g/mol) 83.09
MDL nummer MFCD00002044
InChI nøgle HXBPYFMVGFDZFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15123
IUPAC navn 3-isocyanatoprop-1-en
SMIL C=CCN=C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Allyl isocyanate
Tæthed 0.94
Kogepunkt 87 °C til 89 °C
Flammepunkt 6 °C (43 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.4185
Mængde 1 g
FN nummer UN2478
Beilstein 506106
Følsomhed Fugtfølsom; Kan danne en udfældning
Synonym allyl isocyanate, 1-propene, 3-isocyanato, 3-isocyanato-1-propene, propene, 3-isocyanato, allylisocyanate, isocyanic acid, allyl ester, 1-propene,3-isocyanato, prop-2-enisocyanate, 2-propenyl isocyanate, isocyanicacid,allylester
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 83.09
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Allyl isocyanate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl isocyanate