Få mere at vide
Allyl iodide, 97%, stabilized
Artikelnummer. 11954501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11954501
Brand: Thermo Scientific Acros 218545000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 556-56-9 | C3H5I | 167.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-56-9
Molekylær formel C3H5I
Molekylvægt (g/mol) 167.98
MDL nummer MFCD00001094
InChI nøgle HFEHLDPGIKPNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl iodide, 1-propene, 3-iodo, 3-iodopropene, 3-iodo-1-propene, 3-iodopropylene, propene, 3-iodo, allyliodide, unii-46830qoa4d, 3-iodo-propene, 3-iodanylprop-1-ene
PubChem CID 11166
IUPAC navn 3-iodoprop-1-ene
SMIL ICC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl iodide
Smeltepunkt -99.0°C
Farve Brown-Red or Orange-Red to Yellow
Tæthed 1.8300g/mL
Kogepunkt 102.0°C to 103.0°C
Flammepunkt 18°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Lineær formel H2C=CHCH2I
Brydningsindeks 1.5530 to 1.5550
Mængde 500 mL
Beilstein 01,202
Merck Index 15,285
Specifik vægtfylde 1.83
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Stabilisator Copper
Formel vægt 167.98
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl iodide, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.