Få mere at vide
Allyljodid, 97+%, stik. med kobber, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Allyliodid bruges som reagens, der bruges sammen med allylindium-sesquiiodid i cis-dobbelt allylering af cyclopropener. Det anvendes til syntese af andre organiske forbindelser såsom N-alkyl 2-pyrrolidon, sorbinsyreester osv.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Allyliodid bruges som et reagens, der bruges sammen med allylindium sesquiiodid i cis-dobbelt allylering af cyclopropener. Det bruges til syntese af andre organiske forbindelser såsom N-alkyl 2-pyrrolidon, sorbinsyreester osv.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, chloroform, ether og diethylether. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Inkompatibel med varme, lys, aminer, nitrider, azo/diazoforbindelser, alkalimetaller og epoxider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allyl iodide |
| Navn note | Stabiliseret med kobber |
| Smeltepunkt | -99 °C |
| Tæthed | 1.832 |
| Kogepunkt | 101 °C til 103 °C |
| Flammepunkt | 18 °C (64 °F) |
| Lineær formel | CH2=CHCH2I |
| Brydningsindeks | 1.554 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN1723 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Allyl iodide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Allyl iodide