Få mere at vide
Allyl glycidylether, TRC
Artikelnummer. 30326291
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30326291 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30326291 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA55570010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(2-Propen-1-yloxy)methyl]oxirane
CAS 106-92-3
Molekylær formel C6 H10 O2
Mængde 10 g
Synonym Oxirane, 2-[(2-propen-1-yloxy)methyl]-, Oxirane, [(2-propenyloxy)methyl]- (9CI), Propane, 1-(allyloxy)-2,3-epoxy- (6CI,8CI), 2-[(2-Propen-1-yloxy)methyl]oxirane, (±)-Allyl glycidyl ether, 1,2-Epoxy-3-allyloxypropane, 1-(2-Propenyloxy)-2,3-epoxypropane, 1-Allyloxy-2,3-epoxypropane, 2-(Allyloxymethyl)oxirane, 2-[(2-Propenyloxy)methyl]oxirane, 2-[(Prop-2-en-1-yloxy)methyl]oxirane, A 32608, AGE, AGE 500, Allyl 2,3-epoxypropyl ether, Allyl glycidyl ether, Allyl oxiranemethyl ether, Denacol EX 111, Glycidyl 2-propenyl ether, Glycidyl allyl ether, NSC 18596, NSC 631, Silong 191, [(2-Propenyloxy)methyl]oxirane, [(Allyloxy)methyl]oxirane
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c1-2-3-7-4-6-5-8-6/h2,6H,1,3-5H2
SMIL C=CCOCC1CO1
IUPAC navn 2-(prop-2-enoxymethyl)oxiran
Molekylvægt (g/mol) 114.14
Formel vægt 114.0681