Få mere at vide
Allyl glycidylether, 99+%
Artikelnummer. 10598650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Dimensione della confezione
10598650 500 g Glasflaske 500g
10356210 100 g Glasflaske 100g
10761165 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10598650 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102945000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.00 DKK
    731.65 DKK / 500g
    Spare 138.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 106-92-3 | C6H10O2 | 114,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-92-3
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.14
MDL nummer MFCD00005143
InChI nøgle LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl glycidyl ether, glycidyl allyl ether, allylglycidaether, oxirane, 2-propenyloxy methyl, allyl 2,3-epoxypropyl ether, allil-glicidil-etere, neoallyl g, 1,2-epoxy-3-allyloxypropane, 1-allyloxy-2,3-epoxypropane, santolin xi
PubChem CID 7838
IUPAC navn 2-(prop-2-enoxymethyl)oxiran
SMIL C=CCOCC1CO1
Specifica
Kemisk navn eller materiale Allyl glycidyl ether
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -100,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9620g/mL
Kogepunkt 154,0 °C
Flammepunkt 48 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4332 til 1,4352
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 0.962
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 50 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, acetone, diethylether og benzen
Formel vægt 114.14
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allyl glycidyl ether
Avvertenza
  • Fare
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Consigli di prudenza
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.