Få mere at vide
Allyl glycidyl ether, 97%
Artikelnummer. p-7045699
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11372537
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11634.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 106-92-3 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Allylglycidylether er nyttig til hydrosilylering, herunder den H2PtCl6 ·xH2O (kat.nr. 206083) katalyseret hydrosilylering af siloxaner til epoxysiloxaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Allylglycidylether er nyttig til hydrosilylering, herunder den H2PtCl6·xH2O (kat.
nr. 206083) katalyserede hydrosilylering af siloxaner til epoxysiloxaner.
Opløselighed Opløseligt i vand (140 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-92-3
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.144
MDL nummer MFCD00005143
InChI nøgle LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl glycidyl ether, glycidyl allyl ether, allylglycidaether, oxirane, 2-propenyloxy methyl, allyl 2,3-epoxypropyl ether, allil-glicidil-etere, neoallyl g, 1,2-epoxy-3-allyloxypropane, 1-allyloxy-2,3-epoxypropane, santolin xi
PubChem CID 7838
IUPAC navn 2-(prop-2-enoxymethyl)oxiran
SMIL C=CCOCC1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl glycidyl ether
Smeltepunkt -100°C
Tæthed 0.967
Kogepunkt 50°C to 51°C (15 mmHg)
Flammepunkt 47°C (134°F)
Lugt Ether-like
Brydningsindeks 1.435
Mængde 100 g
FN nummer UN2219
Beilstein 105871
Opløselighedsinformation Soluble in water (140g/L at 20°C).
Formel vægt 114.15
Procent renhed 97%