Få mere at vide
Allyl glycidylether, 97%
Artikelnummer. 11382537
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382537 500 g 500g
11372537 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11634.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 106-92-3 | C6H10O2 | 114,144 g/mol
Allylglycidylether er nyttig til hydrosilylering, herunder den H2PtCl6 ·xH2O (kat.nr. 206083) katalyseret hydrosilylering af siloxaner til epoxysiloxaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Allylglycidylether er nyttig til hydrosilylering, herunder den H2PtCl6·xH2O (kat.
nr. 206083) katalyserede hydrosilylering af siloxaner til epoxysiloxaner.
Opløselighed Opløseligt i vand (140 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-92-3
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.144
MDL nummer MFCD00005143
InChI nøgle LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl glycidyl ether, glycidyl allyl ether, allylglycidaether, oxirane, 2-propenyloxy methyl, allyl 2,3-epoxypropyl ether, allil-glicidil-etere, neoallyl g, 1,2-epoxy-3-allyloxypropane, 1-allyloxy-2,3-epoxypropane, santolin xi
PubChem CID 7838
IUPAC navn 2-(prop-2-enoxymethyl)oxiran
SMIL C=CCOCC1CO1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Allyl glycidyl ether
Smeltepunkt -100 °C
Tæthed 0.967
Kogepunkt 50 °C til 51 °C (15 mmHg)
Flammepunkt 47 °C (134 °F)
Lugt Ether-lignende
Brydningsindeks 1.435
Mængde 500 g
FN nummer UN2219
Beilstein 105871
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (140 g/L ved 20 °C).
Formel vægt 114.15
Procent renhed 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.