Få mere at vide
Allyl glycidylether, 97%
Beskrivelse
Allylglycidylether er nyttig til hydrosilylering, herunder den H2PtCl6 ·xH2O (kat.nr. 206083) katalyseret hydrosilylering af siloxaner til epoxysiloxaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
nr. 206083) katalyserede hydrosilylering af siloxaner til epoxysiloxaner.
Opløselighed Opløseligt i vand (140 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allyl glycidyl ether |
| Smeltepunkt | -100°C |
| Tæthed | 0.967 |
| Kogepunkt | 50°C to 51°C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | 47°C (134°F) |
| Lugt | Ether-like |
| Brydningsindeks | 1.435 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2219 |
| Beilstein | 105871 |
| Vis mere |