Få mere at vide
Allylethylsulfid, 97%
Artikelnummer. 11303406
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11303406 5 g 5g
11393396 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12847.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
CAS: 5296-62-8 | C5H10S | 102,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5296-62-8
Molekylær formel C5H10S
Molekylvægt (g/mol) 102.20
MDL nummer MFCD00026979
InChI nøgle NOJXPGXFDASWEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl ethyl sulfide, 4-thia-1-hexene, 1-propene-1-one, 3-ethylthio, allylethylsulfide, allyl ethylsulfide, allylethyl sulfide, allyl ethyl sulphide, 3-ethylthio-1-propene, acmc-1ao1o
PubChem CID 123229
IUPAC navn 3-ethylsulfanylprop-1-en
SMIL CCSCC=C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Allyl ethyl sulfide
Tæthed 0.868
Kogepunkt 115 °C til 116 °C
Flammepunkt 18 °C (64 °F)
Lugt Ubehageligt
Lineær formel CH3CH2SCH2CH=CH2
Brydningsindeks 1.468
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1736876
Formel vægt 102.19
Procent renhed 97%