missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Allyl Ester of Atorvastatin Cyclic (Isopropyl) Impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allyl Ester of Atorvastatin Cyclic (Isopropyl) Impurity |
| CAS | 1316295-72-3 |
| Molekylær formel | C36H39FN2O7 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 7-(4-Fluorophenyl)hexahydro-beta,7-dihydroxy-1b-(1-methylethyl)-7a-phenyl-1a-[(phenylamino)carbonyl]-3H-oxireno[3,4]pyrrolo[2,1-b][1,3]oxazine-3-butanoic Acid Allyl Ester, Allyl-ATV-cycloIP |
| InChI formel | InChI=1S/C36H39FN2O7/c1-4-21-44-31(41)23-29(40)22-30-19-20-39-35(43,26-15-17-27(37)18-16-26)33(25-11-7-5-8-12-25)34(46-33,36(39,45-30)24(2)3)32(42)38-28-13-9-6-10-14-28/h4-18,24,29-30,40,43H,1,19-23H2,2-3H3,(H,38,42) |
| SMIL | CC(C)C12OC(CC(O)CC(=O)OCC=C)CCN1C(O)(c3ccc(F)cc3)C4(OC24C(=O)Nc5ccccc5)c6ccccc6 |
| IUPAC navn | prop-2-enyl 4-[7-(4-fluorophenyl)-7-hydroxy-7a-phenyl-1a-(phenylcarbamoyl)-1b-propan-2-yl-4,5-dihydro-3H-oxireno[1,2]pyrrolo[4,5-b][1,3]oxazin-3-yl]-3-hydroxybutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 630.7 |
| Formel vægt | 630.2741 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?