Få mere at vide
Allyl-d5 Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allyl-d5 Bromide |
| CAS | 102910-37-2 |
| Molekylær formel | C3 2H5 Br |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Propene-1,1,2,3,3-d5, 3-bromo- (9CI), Propene-1,1,2,3,3-d5, bromo- (6CI), 3-Bromo-1,1,2,3,3-pentadeuterioprop-1-ene, Allyl bromide-d5, Allyl-d5 bromide, Allyl Bromide-D5, 3-Bromo-1-propene-1,1,2,3,3-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2/i1D2,2D,3D2 |
| SMIL | [2H]C(=C([2H])C([2H])([2H])Br)[2H] |
| IUPAC navn | 3-bromo-1,1,2,3,3-pentadeuterioprop-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.01 |
| Formel vægt | 124.9888 |