Få mere at vide
Allyl-d5 Bromide, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allyl-d5 Bromide |
| CAS | 102910-37-2 |
| Molekylær formel | C3 2H5 Br |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2/i1D2,2 D,3D2 |
| SMIL | [2 H]C(=C([2 H])C([2 H])([2 H])Br)[2 H] |
| IUPAC navn | 3-bromo-1,1,2,3,3-pentadeuterioprop-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.01 |
| Formel vægt | 124.9888 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |