Få mere at vide
Allyl D-Glucuronate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allyl D-glucuronate |
| CAS | 188717-04-6 |
| Molekylær formel | C9 H14 O7 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O7/c1-2-3-15-9(14)7-5(11)4(10)6(12)8(13)16-7/h2,4-8,10-13H,1,3H2/t4-,5-,6+,7-,8?/m0/s1 |
| SMIL | OC1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)OCC=C |
| IUPAC navn | prop-2-enyl (2S,3S,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.2 |
| Formel vægt | 234.074 |