missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Allyl D-Glucuronate, TRC

Artikelnummer. 30309492
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30309492 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30309492 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5554001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Allyl D-glucuronate
CAS 188717-04-6
Molekylær formel C9 H14 O7
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H14O7/c1-2-3-15-9(14)7-5(11)4(10)6(12)8(13)16-7/h2,4-8,10-13H,1,3H2/t4-,5-,6+,7-,8?/m0/s1
SMIL OC1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)OCC=C
IUPAC navn prop-2-enyl (2S,3S,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxyoxane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 234.2
Formel vægt 234.074
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.