Få mere at vide
Allyl Cyanide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allyl Cyanide |
| CAS | 109-75-1 |
| Molekylær formel | C4H5N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Butenenitrile, 1-Butene-3-nitrile, 1-Propene-3-nitrile, 2-Propenyl Cyanide, 3-Butenonitrile, 3-Butenylnitrile, 3-Cyano-1-propene, 3-Cyanopropene, NSC 2583, Vinylacetonitrile, beta-Butenonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N/c1-2-3-4-5/h2H,1,3H2 |
| SMIL | C=CCC#N |
| IUPAC navn | but-3-enenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 67.09 |
| Formel vægt | 67.0422 |