Få mere at vide
Allyl cyanide, 97%
Artikelnummer. 11480031
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480031 25 g 25g
11490031 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480031 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044775.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-75-1 | C4H5N | 67.091 g/mol
Allylcyanid bruges som et antimikrobielt middel. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Solubility
Soluble in water (3 g/L) at 20°C.
Notes
Incompatible materials are oxidizing agents. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-75-1
Molekylær formel C4H5N
Molekylvægt (g/mol) 67.091
MDL nummer MFCD00001962
InChI nøgle SJNALLRHIVGIBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-butenenitrile, allyl cyanide, 3-butenylnitrile, 3-butenonitrile, allylnitrile, vinylacetonitrile, 3-cyanopropene, 3-cyano-1-propene, 1-butene-4-nitrile, propene-3-nitrile
PubChem CID 8009
IUPAC navn but-3-enenitril
SMIL C=CCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl cyanide
Smeltepunkt -87°C
Farve Brun til farveløs
Tæthed 0.834 g/mL
Kogepunkt 118°C to 120°C
Flammepunkt 24°C (75°F)
Lugt Unpleasant
Lineær formel CH2=CHCH2CN
Brydningsindeks 1.405
Mængde 25 g
FN nummer UN1992
Beilstein 605352
Merck Index 14,290
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 67.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske