Få mere at vide
Allylchloracetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302477
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302477 5 g 5g
11312477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11302477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11531.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2916-14-5 | C5H7ClO2 | 134.559 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2916-14-5
Molekylær formel C5H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 134.559
MDL nummer MFCD00058936
InChI nøgle VMBJJCDVORDOCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl chloroacetate, allyl 2-chloroacetate, chloroacetic acid allyl ester, acetic acid, chloro-, 2-propenyl ester, prop-2-en-1-yl 2-chloroacetate, acetic acid, chloro-, allyl ester, allyl monochloroacetate, acmc-1cffa, chloroacetic acid,2-propenyl ester
PubChem CID 76206
IUPAC navn prop-2-enyl-2-chloracetat
SMIL C=CCOC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl chloroacetate
Tæthed 1.16
Kogepunkt 162°C to 164°C
Flammepunkt 61°C (141°F)
Brydningsindeks 1.445
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1747000
Formel vægt 134.56
Procent renhed 98%