Få mere at vide
Allyl chloroacetate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10554711 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10554711 5 mL Glass Bottle 5ml
1 options
Artikelnummer. 10554711 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 335150050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2916-14-5
Molekylær formel C5H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 134.56
MDL nummer MFCD00058936
InChI nøgle VMBJJCDVORDOCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl chloroacetate, allyl 2-chloroacetate, chloroacetic acid allyl ester, acetic acid, chloro-, 2-propenyl ester, prop-2-en-1-yl 2-chloroacetate, acetic acid, chloro-, allyl ester, allyl monochloroacetate, acmc-1cffa, chloroacetic acid,2-propenyl ester
PubChem CID 76206
IUPAC navn prop-2-enyl 2-chloroacetate
SMIL C=CCOC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl chloroacetate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.1590g/mL
Kogepunkt 164°C (265.0 mmHg)
Flammepunkt 61°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Brydningsindeks 1.4450 to 1.447
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.159
Formel vægt 134.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl chloroacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.