Få mere at vide
Allylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30324998
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
30324998 50 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30324998 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA54971550ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allylchloride
CAS 107-05-1
Molekylær formel C3 H5 Cl
Mængde 50 mL
Synonym Propene, 3-chloro- (8CI), 3-Chloro-1-propene, 1-Chloro-2-propene, 2-Propenyl chloride, 3-Chloropropene, 3-Chloropropylene, Allyl chloride, HCO 1260ZF, NSC 20939
InChI formel InChI=1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
SMIL ClCC=C
IUPAC navn 3-chloroprop-1-en
Molekylvægt (g/mol) 76.52
Formel vægt 76.008