Få mere at vide
Allylchlorid, 98%, stabiliseret
Artikelnummer. 10751165 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10751165 100 mL Glasflaske 100ml
10040580 1 L Glasflaske 1 L
10533694 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10751165 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102911000
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 107-05-1 | C3H5Cl | 76,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-05-1 , 75-56-9
Molekylær formel C3H5Cl
Molekylvægt (g/mol) 76.53
MDL nummer MFCD00000984
InChI nøgle OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl chloride, 3-chloro-1-propene, 1-propene, 3-chloro, 3-chloropropylene, 3-chloropropene, chlorallylene, allylchlorid, 2-propenyl chloride, 1-chloro-2-propene, allylchloride
PubChem CID 7850
ChEBI CHEBI:82379
IUPAC navn 3-chlorprop-1-en
SMIL C=CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -136,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9390g/mL
Kogepunkt 44,0 °C til 46,0 °C
Flammepunkt −29 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHCH2Cl
Brydningsindeks 1,4140 til 1,4160
Mængde 100 mL
Beilstein 01,198
Fieser 13,198
Merck Index 15,28
Specifik vægtfylde 0.939
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 3,6 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i methanol, ethanol, 2-propanol >50g/100 ml, opløselig i ch2cl2, acetone >50g/100 ml, opløselig i n, n-dimethylformamid >50g/100 ml, blandelig med kloroform og ether
Stabilisator 0,05 til 0,09% propylenoxid
Viskositet 0,34 mPa (20 °C)
Formel vægt 76.53
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl chloride, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.