Få mere at vide
Allylchlorid, 98%, stab. med propylenoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466887
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11466887 2.5 L 2500ml
11456887 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14330.0F
 Begrænset vare
På lager
CAS: 107-05-1 | Molekylærformel: C3H5Cl | Molekylvægt: 76,523 g/mol
Allylchlorid anvendes som alkyleringsmiddel. Det anvendes i behandling med natriumbis(trimethylsilyl)amid, hvilket giver den silede, meget reaktive alken-cyclopropen.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Allylchlorid anvendes som alkyleringsmiddel. Det anvendes i behandling med natriumbis(trimethylsilyl)amid, hvilket giver den silede, meget reaktive alken-cyclopropen.
Opløselighed
Opløseligt i vand (3600 mg/L ved 20 °C), ethanol, ether, petroleum, acetone, kloroform, benzen, methanol og 2-prop.
Bemærk
Opbevar ved -20 °C. Hold dem tæt lukkede et tørt og køligt sted. Opbevar dem i korrekt mærkede beholdere. Hold beholdere tæt lukkede i et køligt, velventileret rum. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt forsegles igen og holdes oprejst for at forhindre lækage. Inkompatible med stærke oxidationsmidler, bortrifluorid, svovlsyre og salpetersyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-05-1
Molekylær formel C3H5Cl
MDL nummer MFCD00000984
InChI nøgle OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl chloride, 3-chloro-1-propene, 1-propene, 3-chloro, 3-chloropropylene, 3-chloropropene, chlorallylene, allylchlorid, 2-propenyl chloride, 1-chloro-2-propene, allylchloride
PubChem CID 7850
ChEBI CHEBI:82379
IUPAC navn 3-chlorprop-1-en
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl chloride
Navn note stabiliseret med propylenoxid
Smeltepunkt -135 °C
Tæthed 0.939
Kogepunkt 44 °C til 46 °C
Flammepunkt -28 °C
Lugt Fedt
Lineær formel CH2=CHCH2Cl
Brydningsindeks 1.4155
Mængde 2.5 L
FN nummer UN1100
Beilstein 635704
Merck Index 14,289
Opløselighedsinformation Opløselig i vandig opl. (3.600 mg/l (ved 20 °C), ethanol, ether, petroleum, acetone, chloroform, benzen, methanol og 2-prop.)
SMIL ClCC=C
Molekylvægt (g/mol) 76.52
Formel vægt 76.53
Procent renhed 98%