Få mere at vide
Allylchlorid, 98%, stab. med propylenoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456887
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456887 500 mL 500ml
11466887 2.5 L 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14330.AP
Request Bulk or Custom Format
Allylchlorid anvendes som alkyleringsmiddel. Det bruges i behandling med natrium-bis(trimethylsilyl)amid giver den anstrengte, meget reaktive alkencyclopropen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Allylchlorid anvendes som alkyleringsmiddel. Det bruges i behandling med natrium-bis(trimethylsilyl)amid giver den anstrengte, meget reaktive alkencyclopropen.
Opløselighed Opløseligt i vand (3600 mg/
L ved 20 C), ethanol, ether, °petroleum, acetone, chloroform, benzen, methanol og 2-prop.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Opbevares tæt lukket på et tørt og køligt sted. Opbevares i korrekt mærkede beholdere. Opbevar beholderne tæt lukkede på et køligt, godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, bortrifluorid, svovlsyre og salpetersyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-05-1
Molekylær formel C3H5Cl
MDL nummer MFCD00000984
InChI nøgle OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl chloride, 3-chloro-1-propene, 1-propene, 3-chloro, 3-chloropropylene, 3-chloropropene, chlorallylene, allylchlorid, 2-propenyl chloride, 1-chloro-2-propene, allylchloride
PubChem CID 7850
ChEBI CHEBI:82379
IUPAC navn 3-chlorprop-1-en
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl chloride
Navn note stabilized with propylene oxide
Smeltepunkt -135°C
Tæthed 0.939
Kogepunkt 44°C to 46°C
Flammepunkt −28°C (−18°F)
Lugt Sweet
Lineær formel CH2=CHCH2Cl
Brydningsindeks 1.4155
Mængde 500 mL
FN nummer UN1100
Beilstein 635704
Merck Index 14,289
Opløselighedsinformation Soluble in water (3600mg/L at 20°C),ethanol,ether,petroleum,acetone,chloroform,benzene,methanol and 2-prop.
SMIL C=CCCl
Molekylvægt (g/mol) 76.523
Formel vægt 76.53
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl chloride