Få mere at vide
Allyl Carbamate (S)-Pramipexole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allyl Carbamate (S)-Pramipexole |
| Analyt- eller komponentnavne | Allyl Carbamate (S)-Pramipexole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H21 N3 O2 S |
| Synonym | (S)-Allyl (2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazol-6-yl)(propyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N3O2S/c1-3-7-17(14(18)19-8-4-2)10-5-6-11-12(9-10)20-13(15)16-11/h4,10H,2-3,5-9H2,1H3,(H2,15,16)/t10-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCCN([C@H]1CCc2nc(N)sc2C1)C(=O)OCC=C |
| IUPAC navn | prop-2-enyl N-[(6S)-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-6-yl]-N-propylcarbamate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vis mere |