Få mere at vide
Allylbromid (stabiliseret med propylenoxid), TRC
Artikelnummer. 30134028
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134028 10 g
30133912 50 g
30011802 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134028 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA54965510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-95-6
Molekylær formel C3 H5 Br
Molekylvægt (g/mol) 120.98
Synonym 3-Bromo-1-propene, 1-Bromo-2-propene, 2-Propenyl Bromide, 3-Bromo-1-propene, 3-Bromopropene, 3-Bromopropylene, Allyl Bromide, NSC 7596
IUPAC navn 3-bromoprop-1-ENE
SMIL BrCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl Bromide
Analyt- eller komponentnavne Allyl Bromide
Renhedsgrad noter GC
Forsendelsestilstand Blue Ice
InChI formel InChI=1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
Løsningstype Fedt
Industry Type Farmaceutisk
Mængde 10 g
Formel vægt 119.9575
Procent renhed >95%