Få mere at vide
Allylbromid, 99%, stabiliseret
Artikelnummer. 10706131 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
2.5 L
5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal dåse
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
250ml
5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10706131 250 mL Glasflaske 250ml
10448240 500 mL Glasflaske 500ml
10528470 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10538470 5 L Metal dåse 5 L
10609283 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10706131 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102902500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.99 DKK
    272.65 DKK / 250ml
    Spare 30.34 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-95-6 | C3H5Br | 120,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-95-6 , 75-56-9
Molekylær formel C3H5Br
Molekylvægt (g/mol) 120.98
MDL nummer MFCD00000244
InChI nøgle BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl bromide, 3-bromopropene, 1-propene, 3-bromo, 3-bromopropylene, 3-bromo-1-propene, bromallylene, 2-propenyl bromide, 1-bromo-2-propene, propene, 3-bromo, allylbromide
PubChem CID 7841
IUPAC navn 3-bromprop-1-en
SMIL C=CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl bromide
Navn note Stabiliseret
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -119,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.3900g/mL
Kogepunkt 70,0 °C til 71,0 °C
Flammepunkt −1 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Lugt Væsken har en gennemtrængende lugt
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHCH2Br
Brydningsindeks 1,4680 til 1,4700
Mængde 250 mL
Beilstein 01,201
Fieser 13,219
Merck Index 15,279
Specifik vægtfylde 1.39
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: blandet med alkohol, kloroform, ether, carbontetrachlorid og kulstofdisulfid
Stabilisator 300 ppm propylenoxid
Formel vægt 120.98
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl bromide, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl bromide, Propylene oxide