Få mere at vide
Allyl bromide, 99%, stabilized
Artikelnummer. 10609283 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
500 mL
2.5 L
5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal dåse
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
250ml
5 L
500ml
Artikelnummer. 10609283
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 106-95-6 | C3H5Br | 120.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-95-6, 75-56-9
Molekylær formel C3H5Br
Molekylvægt (g/mol) 120.98
MDL nummer MFCD00000244
InChI nøgle BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl bromide, 3-bromopropene, 1-propene, 3-bromo, 3-bromopropylene, 3-bromo-1-propene, bromallylene, 2-propenyl bromide, 1-bromo-2-propene, propene, 3-bromo, allylbromide
PubChem CID 7841
IUPAC navn 3-bromprop-1-en
SMIL C=CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl bromide
Navn note Stabilized
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -119.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.3900g/mL
Kogepunkt 70.0°C to 71.0°C
Flammepunkt −1°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Lugt The liquid has a pungent odor
Emballage Plast tromle
Lineær formel H2C=CHCH2Br
Brydningsindeks 1.4680 to 1.4700
Mængde 10 L
Beilstein 01,201
Fieser 13,219
Merck Index 15,279
Specifik vægtfylde 1.39
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol, chloroform, ether,, carbontetrachloride and carbon disulfide
Stabilisator 300ppm propylene oxide
Formel vægt 120.98
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl bromide, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Allyl bromide, Propylene oxide
  • REA17-CMR1-Udelukkende til erhvervsmæssig brug