Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allyl bromide |
| Navn note | Stabiliseret |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -119,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.3900g/mL |
| Kogepunkt | 70,0 °C til 71,0 °C |
| Flammepunkt | −1 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Allyl bromide, stabilized
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H331-Giftig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Allyl bromide, Propylene oxide
- REA17-CMR1-Udelukkende til erhvervsmæssig brug