Få mere at vide
Allyl bromide, 99%, stik. med 300-1000 ppm propylenoxid
Artikelnummer. 11429333
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429333 250 g 250g
11419333 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11429333 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11766.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.44 DKK
    326.65 DKK / 250g
    Spare 36.79 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-95-6 | C3H5Br | 120,977 g/mol
Allylbromid bruges som et alkyleringsmiddel i syntesen af lægemidler, polymerer, klæbemidler, parfume, biokemikalier og andre allyliske forbindelser. Det bruges som precursor til fremstilling af allyliczinkbromid ved at reagere det med zink. Det bruges også til fremstilling af allylethere som allyldecylether, allylbenzylether og allylgeranylether. Det bruges også til fremstilling af R-enantiomer af allylphenylcarbinol (APC) såsom 1-phenyl-3-buten, som er et værdifuldt mellemprodukt til lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Allylbromid anvendes som et alkyleringsmiddel i syntesen af lægemidler, polymerer, klæbemidler, parfume, biokemikalier og andre allyliske forbindelser. Det bruges som precursor til fremstilling af allyliczinkbromid ved at reagere det med zink. Det bruges også til fremstilling af allylethere som allyldecylether, allylbenzylether og allylgeranylether. Det bruges også til fremstilling af R-enantiomer af allylphenylcarbinol (APC) såsom 1-phenyl-3-buten, som er et værdifuldt mellemprodukt til lægemidler og agrokemikalier.
Opløselighed Lidt blandbar med vand
.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler, alkalimetaller, jordalkalimetaller, amider, aminer og pulveriserede metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-95-6
Molekylær formel C3H5Br
Molekylvægt (g/mol) 120.977
MDL nummer MFCD00000244
InChI nøgle BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl bromide, 3-bromopropene, 1-propene, 3-bromo, 3-bromopropylene, 3-bromo-1-propene, bromallylene, 2-propenyl bromide, 1-bromo-2-propene, propene, 3-bromo, allylbromide
PubChem CID 7841
IUPAC navn 3-bromprop-1-en
SMIL C=CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl Bromide
Navn note Stabiliseret med 300 til 1000 ppm propylenoxid
Smeltepunkt °C til 119 °C
Tæthed 1.398
Kogepunkt 70 °C til 71 °C
Flammepunkt -2 °C (28 °F)
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel CH2=CHCH2Br
Brydningsindeks 1.47
Mængde 250 g
FN nummer UN1099
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,288
Opløselighedsinformation Let blandet med vand.
Formel vægt 120.98
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl bromide, stabilized with 300-1000ppm Propylene oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl bromide, Propylene oxide