Få mere at vide
Allyl Alcohol 500 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allyl alcohol |
| CAS | 107-18-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Allyl alcohol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C3 H6 O |
| Koncentration | 500 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Propen-1-ol, Allyl alcohol (8CI), 1-Hydroxy-2-propene, 1-Propen-3-ol, 2-Propenol, 2-Propenyl alcohol, 3-Hydroxy-1-propene, 3-Hydroxypropene, Allylic alcohol, NSC 6526, Shell unkrauttod A, Vinylcarbinol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2 |
| SMIL | OCC=C |
| Vis mere |