Få mere at vide
Allyl Alcohol 500 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311807
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311807 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30311807 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010377ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl alcohol
CAS 107-18-6
Analyt- eller komponentnavne Allyl alcohol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H6 O
Koncentration 500 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Propen-1-ol, Allyl alcohol (8CI), 1-Hydroxy-2-propene, 1-Propen-3-ol, 2-Propenol, 2-Propenyl alcohol, 3-Hydroxy-1-propene, 3-Hydroxypropene, Allylic alcohol, NSC 6526, Shell unkrauttod A, Vinylcarbinol
InChI formel InChI=1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
SMIL OCC=C
IUPAC navn Prop-2-EN-1-OL
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 58.08
Mængde 1 ml
Formel vægt 58,0419 g/mol