Få mere at vide
Allyl acrylate, 95%, stab. with 4-methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421997
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15421997 25 g 25g
15431997 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15421997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044463.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 999-55-3 | Molecular Formula: C6H8O2 | Molecular Weight: 112.128 g/mol
Allylacrylat er en monofunktionel monomer, der fungerer som en kædestopper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 999-55-3
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.128
MDL nummer MFCD00014949
InChI nøgle QTECDUFMBMSHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl acrylate, acrylic acid, allyl ester, 2-propenoic acid, 2-propenyl ester, unii-705ga5o3us, ccris 4745, acrylic acid allyl ester, 2-propenoic acid, 2-propen-1-yl ester, allylacrylate, acrylic acid allyl, acmc-20alut
PubChem CID 13835
IUPAC navn prop-2-enyl prop-2-enoat
SMIL C=CCOC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl acrylate
Navn note Stabiliseret med 4-methoxyphenol
Tæthed 0.935 g/mL
Kogepunkt 46 °C til 47 °C (40 mmHg)
Flammepunkt 32 °C (89 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.436
Mængde 25 g
FN nummer UN2929
Beilstein 1743576
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 112.13
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske