Få mere at vide
Allyl Acetate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15816650 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
15816650 100 mL
1 options
Artikelnummer. 15816650 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8205540100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-87-7
Grad Research
Molekylær formel CH3COOCH2CH=CH2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
Tekniske data
Smeltepunkt -96°C
Kogepunkt 103°C to 104°C/1013 mbar
MDL nummer MFCD00008721
Mængde 100 mL
Synonym Allyl acetate, Acetic acid allyl ester, Allyl acetate