Få mere at vide
Allylacetat, 97%
Artikelnummer. 11394058
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394058 250 mL 250ml
11304068 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041353.AK
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 591-87-7 | C5H8O2 | 100,117 g/mol
Ally acetat bruges i industrielt mellemprodukt. Anvendes til syntese af kolofoni og binding.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-87-7
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.117
MDL nummer MFCD00008721
InChI nøgle FWZUNOYOVVKUNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl acetate, 3-acetoxypropene, acetic acid, 2-propenyl ester, 2-propenyl acetate, 2-propenyl ethanoate, 3-acetoxy-1-propene, allylacetate, acetic acid, allyl ester, 2-propenyl methanoate, unii-e4u5e5990i
PubChem CID 11584
IUPAC navn prop-2-enylacetat
SMIL CC(=O)OCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyl acetate
Smeltepunkt 6 °C
Tæthed 0.928 g/mL
Kogepunkt 103 °C til 104 °C
Brydningsindeks 1.4042
Mængde 250 mL
FN nummer UN2333
Merck Index 14,285
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol. Blandet med ethanol og ether. Let opløselig i vand.
Formel vægt 100.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske