missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Allyl 4-Aminopiperdine-1-carboxylate, TRC

Artikelnummer. 30314360
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30314360 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30314360 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA54958010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Allyl 4-Aminopiperdine-1-carboxylate
CAS 358969-71-8
Molekylær formel C9 H16 N2 O2
Mængde 10 g
Synonym 4-amino-1-N-alloc-piperidine, 4-Amino-piperidine-1-carboxylic Acid Allyl Ester, 4-Amino-2-propen-1-yl Ester 1-Piperidinecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H16N2O2/c1-2-7-13-9(12)11-5-3-8(10)4-6-11/h2,8H,1,3-7,10H2
SMIL NC1CCN(CC1)C(=O)OCC=C
IUPAC navn prop-2-enyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 184.24
Formel vægt 184.1212
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.