Få mere at vide
Allyl 2,3-Epoxypropyl Ether, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 106-92-3 |
| Smeltepunkt | -100°C |
| Tæthed | 0.97 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 154°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00005143 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | Allyl 2,3-epoxypropyl ether, Allyl glycidyl ether, Glycidyl allyl ether, 1-(Allyloxy)-2,3-epoxypropane, Allyl 2,3-epoxypropyl ether |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.14 |
| Grad | Research |