Få mere at vide
Allyl 1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allyl 1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl Ether |
| CAS | 59158-81-5 |
| Molekylær formel | C6H6F6O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6F6O/c1-2-3-13-6(11,12)4(7)5(8,9)10/h2,4H,1,3H2 |
| SMIL | FC(C(F)(F)F)C(F)(F)OCC=C |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-prop-2-enoxypropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.1 |
| Formel vægt | 208.0323 |