missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Allyl 1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30308795
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30308795 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30308795 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA544463500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Allyl 1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl Ether
CAS 59158-81-5
Molekylær formel C6H6F6O
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6F6O/c1-2-3-13-6(11,12)4(7)5(8,9)10/h2,4H,1,3H2
SMIL FC(C(F)(F)F)C(F)(F)OCC=C
IUPAC navn 1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-prop-2-enoxypropane
Molekylvægt (g/mol) 208.1
Formel vægt 208.0323
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.