Få mere at vide
Allura Rød AC (Teknisk grad), TRC
Artikelnummer. 30312815
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30312815 1 g
1 options
Artikelnummer. 30312815 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5487501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allura Red AC (E 129)
CAS 25956-17-6
Molekylær formel C18 H14 N2 O8 S2 . 2 Na
Mængde 1 g
Synonym 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)azo]-, disodium salt (9CI), 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-[(6-methoxy-4-sulfo-m-tolyl)azo]-, disodium salt (8CI), Allura Red 40, Allura Red AC, Allura red, C.I. 16035, C.I. Food Red 17, E 129, E 129 (dye), FD and C Red No. 40, FD&C Red No. 40, FDC Red 40, FDC Red 40 dye, Fancy Red, Food Red 17, Food Red No. 17, Food Red No. 40, Japan Food Red No. 40, Japan Red 40, Red 40, Red No. 40
InChI formel InChI=1S/C18H16N2O8S2.2Na/c1-10-7-14(16(28-2)9-17(10)30(25,26)27)19-20-18-13-5-4-12(29(22,23)24)8-11(13)3-6-15(18)21;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
SMIL [Na+].[Na+].COc1cc(c(C)cc1\N=N\c2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn disodium; 6-hydroxy-5-[(E)-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonatophenyl)diazenyl]naftalen-2-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 496.42
Formel vægt 495.9987