missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Grace™ Alltech™ HT-X Septa

Brand:  Grace™ AT15498

Encompass

Produktkode 12387329

  • Ring for pris / Pakke med 50

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Se alternative produkter »

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

Tekniske data

Tekniske data

HT-X Septa
0.23 in.
50 to 60
350°C
Chromatography Equipment
100/Pk.
CE
0.6 cm
662°F
Blue
Silicone
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Grace™ Alltech™ HT-X Septa

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.