Få mere at vide
Alloy Steel, Welding Wire, D6-AC, K24728, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Alloy Steel, Welding Wire, D6-AC, K24728, Ø38x3mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead/Sulfur/Boron/Oxygen/Tin/Titanium/Tungsten/Arsenic/Niobium/Nitrogen/Cobalt/Phosphorus/Aluminium/Copper/Vanadium/Silicon/Carbon/Nickel/Manganese/Molybdenum/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Mængde | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Lead -20 ppm/Sulfur -19 ppm/Boron 0.00023 %/Oxygen 0.001 %/Tin 0.0019 %/Titanium 0.0021 %/Tungsten 0.0026 %/Arsenic 0.0031 %/Niobium 0.0037 %/Nitrogen 0.0038 %/Cobalt 0.005 %/Phosphorus 0.0068 %/Aluminium 0.035 %/Copper 0.036 %/Vanadium 0.108 %/Silicon 0.26 %/Carbon 0.471 %/Nickel 0.539 %/Manganese 0.82 %/Molybdenum 0.98 %/Chromium 1.02 % |