Learn More
Alloy Steel, AISI 4330, K23080, ARMI∣MBH
Artikelnummer. 17950896
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17950896
Marke: ARMI/MBH IARM330BG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Alloy Steel, AISI 4330, K23080, Ø38x19mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Niobium/Tin/Phosphorus/Cobalt/Aluminium/Tungsten/Vanadium/Copper/Silicon/Carbon/Molybdenum/Chromium/Manganese/Nickel
CAS 7439-89-6
Form Disc
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Niobium 0.002 %/Tin 0.0047 %/Phosphorus 0.0075 %/Cobalt 0.013 %/Aluminium 0.023 %/Tungsten 0.024 %/Vanadium 0.076 %/Copper 0.084 %/Silicon 0.277 %/Carbon 0.302 %/Molybdenum 0.406 %/Chromium 0.807 %/Manganese 0.82 %/Nickel 1.856 %
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt