Få mere at vide
R&L Enterprises™ Bossheads
Artikelnummer. 11765386 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Størrelse (metrisk) greb:
16 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Størrelse (metrisk) greb Pakningsstørrelse
11765386 16 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11765386
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikkert at holde klemmer på plads på laboratoriestilladser. R&L Enterprises™ Bossheads kommer med forskudte kæber for større styrke.
  • Aluminiumslegering med spændeskruer
  • Til brug med stænger op til 16 mm i diameter
Tekniske data
Type Bosshead klemme
Materiale Legering
Inkluderer Blå plasthovedede nikkelbelagte stålskruer
Til brug med (udstyr) Til brug med stænger op til 16 mm diameter
Størrelse (metrisk) greb 16 mm