missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alloxan Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alloxan Monohydrate |
| CAS | 2244-11-3 |
| Molekylær formel | C4H4N2O5 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,4,5,6(1H,3H)-Pyrimidinetetrone Hydrate, 2,4,5,6(1H,3H)-Pyrimidinetetrone Monohydrate |
| SMIL | O.O=C1NC(=O)C(=O)C(=O)N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.08 |
| Formel vægt | 160.012 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?