Få mere at vide
Alloxanmonohydrat, 98%
Artikelnummer. 11498216
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498216 250 g 250g
11384609 25 g 25g
11488216 50 g 50g
11394609 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11498216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15324.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 3237-50-1 | C4H4N2O5 | 160,085 g/mol
Cytotoksisk forbindelse, der forårsager oxidativ baseskade på nuklear DNA. Alloxan monohydrat bruges som en forløber til fremstilling af lilla farvestof murexid. Det bruges også i forskningsmodeller til at inducere diabetes og ødelægge betaceller. Yderligere er det et stærkt oxidationsmiddel, og det danner en hemiacetal med dets reducerede reaktionsprodukt dilurinsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cytotoksisk forbindelse, der forårsager oxidativ baseskade på nuklear DNA. Alloxanmonohydrat bruges som en forløber til fremstilling af lilla farvestof murexid. Det bruges også i forskningsmodeller til at inducere diabetes og ødelægge betaceller. Yderligere er det et stærkt oxidationsmiddel, og det danner en hemiacetal med dets reducerede reaktionsprodukt dilurinsyre.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, acetone, iseddike og methanol. Lidt opløseligt i chloroform, petroleumsether, toluen, ethylacetat og eddikesyreanhydrid. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3237-50-1
Molekylær formel C4H4N2O5
Molekylvægt (g/mol) 160.085
MDL nummer MFCD00149399
InChI nøgle ZIIHZVKHFWOENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym barbituric acid, 5,5-dihydroxy, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy, unii-o2aap9f8b6, 5,5-dihydroxybarbituric acid, ccris 5957, mesoxalylurea monohydrate, 2,4,5,6 1h,3h-pyrimidinetetrone hydrate, 5,5-dihydroxyperhydropyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, o2aap9f8b6
PubChem CID 312231
IUPAC navn 5,5-dihydroxy-1,3-diazinan-2,4,6-trion
SMIL C1(=O)C(C(=O)NC(=O)N1)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alloxan monohydrate
Smeltepunkt ∼260 °C (dekomponering)
Mængde 250 g
Beilstein 5309394
Merck Index 14,282
Formel vægt 160,09 (142,07 Vandfri)
Procent renhed 98%