Få mere at vide
Alloxanmonohydrat, 98%
Artikelnummer. 10723601 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10723601 25 g Glasflaske 25g
10279883 10 g Glasflaske 10g
10511661 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10723601 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215370250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 3237-50-1 | C4H4N2O5 | 160,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3237-50-1 , 50-71-5
Molekylær formel C4H4N2O5
MDL nummer MFCD00149399
InChI nøgle ZIIHZVKHFWOENY-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alloxan monohydrate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Beige-gul til hvid
Analyseprocentområde 98%
Beilstein 24, 500
Merck Index 10, 276
Synonym barbituric acid, 5,5-dihydroxy, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy, unii-o2aap9f8b6, 5,5-dihydroxybarbituric acid, ccris 5957, mesoxalylurea monohydrate, 2,4,5,6 1h,3h-pyrimidinetetrone hydrate, 5,5-dihydroxyperhydropyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, o2aap9f8b6
SMIL C1(=O)C(C(=O)NC(=O)N1)(O)O
IUPAC navn 5,5-dihydroxy-1,3-diazinan-2,4,6-trion
Molekylvægt (g/mol) 160.085
PubChem CID 312231
Formel vægt 160.09
Procent renhed ≥97.5%
Mængde 25 g
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Alloxan monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,5,6(1H,3H)-Pyrimidinetetrone, monohydrate