Få mere at vide
Alloxanmonohydrat, 98%
Artikelnummer. 10279883 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10279883 10 g Glasflaske 10g
10723601 25 g Glasflaske 25g
10511661 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10279883 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215370100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3237-50-1 | C4H4N2O5 | 160,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3237-50-1 , 50-71-5
Molekylær formel C4H4N2O5
MDL nummer MFCD00149399
InChI nøgle ZIIHZVKHFWOENY-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alloxan monohydrate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Beige-gul til hvid
Analyseprocentområde 98%
Beilstein 24, 500
Merck Index 10, 276
Synonym isovaleraldehyde, 2,4-dinitrophenyl hydrazone, butanal, 3-methyl-, 2,4-dinitrophenyl hydrazone, isovaleraldehyde dnp, isovaleraldehyde, 2,4-dinitrophenylhydazone, 1e-3-methylbutanal 2,4-dinitrophenyl hydrazone #, isovaleraldehyde 2,4-dinitrophenyl hydrazone, butyraldehyde, 3-methyl-, 2,4-dinitrophenyl hydrazone, isovaleraldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazone, isovaleraldehyde,4-dinitrophenyl hydrazone, n-e-3-methylbutylideneamino-2,4-dinitroaniline
SMIL OC1(O)C(=O)NC(=O)NC1=O
IUPAC navn N-[(E)-3-methylbutylideneamino]-2,4-dinitroaniline
Molekylvægt (g/mol) 160.09
PubChem CID 9569524
Formel vægt 160.09
Procent renhed ≥97.5%
Mængde 10 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Pulver