Få mere at vide
Allotetrahydrocorticosterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allotetrahydrocorticosterone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h12-17,19,22-24H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vægt | 350.2457 |
| Procent renhed | >95% |