Få mere at vide
Allopurinol, TRC
Artikelnummer. 30317099
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30317099 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30317099 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA547300100MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allopurinol
CAS 315-30-0
Molekylær formel C5 H4 N4 O
Mængde 100 mg
Synonym 1,5-Dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 1,5-Dihydro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-Oxopyrazolo[3,4-d]pyrimidine, Adenock, Allopur, Allopurinol, Allopurinol(I), Allozym, Allurtal, Aloprim, Alopurinol, Aloral, Alositol, Anoprolin, Anzief, Apulonga, Apurin, Apurol, Atisuril, BW 15658, BW 56-158, Bleminol, Bloxanth, Caplenal, Cellidrin, Cosuric, Dabroson, Embarin, Epidropal, Foligan, Geapur, Gichtex, Gotax, HPP, Hamarin, Hexanurat, Ketanrift, Ketobun A, Ledopur, Lopurin, Lysuron, Milurit, Miniplanor, Monarch, NSC 101655, NSC 1390, Nektrohan, Remid, Riball, Sigapurol, Sllo-puren, Suspendol, Takanarumin, Urbol, Uricemil, Uriprim, Uripurinol, Urobenyl, Urosin, Urtias, Xanturat, Zyloprim, Zyloric
InChI formel InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
SMIL O=C1NC=Nc2[nH]ncc12
IUPAC navn 1,5-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 136.11
Formel vægt 136.0385