missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Allopurinol riboside, MedChemExpress

Artikelnummer. 16406077
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16406077 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16406077 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101397

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Allopurinol riboside, a metabolite of allopurinol, shows potent activities against parasites.

Allopurinol riboside, a metabolite of allopurinol, shows potent activities against parasites.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Allopurinol riboside
Fysisk form Solid
CAS 16220-07-8
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H12N4O5
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (372.81 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C2=C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)N=C2)NC=N1
Molekylvægt (g/mol) 268.23
Formel vægt 268.23
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.