Få mere at vide
Allopurinol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480828
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16480828 5 g 5g
16418428 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16480828 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0219
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
MedChemExpress Allopurinol is a potent xanthine oxidase inhibitor (IC50 values of 0.2 to 50 μM). Allopurinol can be used for the research of hyperuricemia and gout. Antileishmanial effect.
Allopurinol is a potent xanthine oxidase inhibitor (IC50 values of 0.2 to 50 μM). Allopurinol can be used for the research of hyperuricemia and gout. Antileishmanial effect.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allopurinol
Fysisk form Solid
CAS 315-30-0
Farve White
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H4N4O
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 14 mg/mL (102.86 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 1 mg/mL (7.35 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH)
SMIL O=C1C2=C(NN=C2)N=CN1
Molekylvægt (g/mol) 136.11
Formel vægt 136.11
Procent renhed 99.89%